4-Bromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15843.14 A15843.22 A15843.36
A15843.14EA 46.7 CHF
A15843.14 A15843.22 A15843.36
4-Bromtoluol ≥98%
4-Bromtoluol
Purity: 98% CAS No.: 106-38-7 Molecular Formula: C7H7Br Formula Weight: 171.04 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 183-184° Beilstein Reference: 1903636 Merck Reference: 14,1439 MDL No.: MFCD00000109
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 183…184 °C
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 1,410
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000109
CAS-Nummer: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1439