4-tert-Butyl-1-brombenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
A15924.14 A15924.22 A15924.36
A15924.14EA 127 CHF
A15924.14 A15924.22 A15924.36
4-tert-Butyl-1-brombenzol ≥97%
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Purity: 97% CAS No.: 3972-65-4 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1859117 MDL No.: MFCD00000108
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Melting Pt: 15…16 °C
Dichte: 1.229
Flash-Pt: 97 °C (206 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2