4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 74.1 CHF
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 15…16 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Flash-Pt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %