Boxen zur Kryolagerung, Cryostore™
Lieferant: Simport Scientific
T314-281B T314-281G T314-481B T314-581B T314-225B T314-542B T314-542G T314-542R T314-542Y
212-0006EA 0 CHF
212-0006 479-4012 SIMPT314-481B 720-1007 SIMPT314-225B SIMPT314-542B SIMPT314-542G SIMPT314-542R SIMPT314-542Y
Boxen zur Kryolagerung, Cryostore™
Boxen Kryoboxen
PC, farbig.
  • Beschreibbare Oberflächen
  • In vier Farben verfügbar
  • Bedruckt mit quadratischen Zahlen
  • Transparenter Deckel ermöglicht es, den Inhalt der Box zu sehen
Diese langlebigen kryogenen Aufbewahrungsboxen sind für den Einsatz bei Temperaturen zwischen −196 °C und +121 °C ausgelegt. Sie bieten Platz für etwa 42×T310-10A Cryovials®.