Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Delta™
Lieferant: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 1140 CHF
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Delta™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses Wischtuch besteht zu 100% aus synthetischen Fasern und wird mittels Spunlace-Verfahren hergestellt. Es ist außergewöhnlich rein und langlebig und daher ideal für die Reinigung von optischen Produkten wie Objektiven und Spiegeln. Es weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf und eignet sich daher für die Verwendung mit Lösungsmitteln. Durch die offene Faserstruktur ist es äußerst saugfähig.
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Strapazierfähig und langlebig
  • Sehr weiche, nicht scheuernde Struktur
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.