α,3-Dibromtoluol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
181780050 181780250
ACRO181780050EA 40.7 CHF
ACRO181780050 ACRO181780250
α,3-Dibromtoluol 95%
α,3-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 37…42 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000176
CAS-Nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %