Aufbewahrungselement für Cryovial® Röhrchen
Lieferant: Simport Scientific
SIMPT313EA 32.8 CHF
SIMPT313
Aufbewahrungselement für Cryovial® Röhrchen
Kryo-Strohhalme
These aluminium storage canes can store upto five 1,2 ml or 2 ml tubes in liquid nitrogen containers such as Dewar flasks.