(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
65361-250MGEA 167 CHF
65361-250MG
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure, Supelco®
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
MDL Number: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5