2,2-Difluor-4-pentensäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,2-Difluoropent-4-enoic acid
H32173.03
H32173.06
H32173.03EA
114
CHF
H32173.03
H32173.06
2,2-Difluor-4-pentensäure ≥97%
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55039-89-9
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Boiling Point: 56-58°/3mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09800642
Formel:
C₅H₆F₂O₂ MW: 136.1 g/mol Siedepunkt: 56…58 °C (3 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800642 CAS-Nummer: 55039-89-9 UN: 3265 ADR: 8 II |