4-Cyanphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H28208.06 H28208.03
H28208.06EA 349 CHF
H28208.06 H28208.03
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester ≥97%
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Purity: 97% CAS No.: 171364-82-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 MDL No.: MFCD03093897
Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093897
CAS-Nummer: 171364-82-2