1-Benzyloxy-4-brombenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B24923.03 B24923.06 B24923.14
B24923.03EA 38.5 CHF
B24923.03 B24923.06 B24923.14
1-Benzyloxy-4-brombenzol ≥97%
1-Benzyloxy-4-brombenzol
Purity: 97% CAS No.: 6793-92-6 Molecular Formula: C13H11BrO Formula Weight: 263.14 Melting Point: 61-63° Boiling Point: 166-167°/3mm MDL No.: MFCD00028016
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 61…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00028016
CAS-Nummer: 6793-92-6