3-Pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367600010 367600050
ACRO367600010EA 64.8 CHF
ACRO367600010 ACRO367600050
3-Pyridinboronsäurepinakolester 97%
3-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Melting Pt: 103…108 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03084758
CAS-Nummer: 329214-79-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
GC ≥96.0 %