Dodecan (Isomerengemisch)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
365770010 365770050 365770250
ACRO365770010EA 54.1 CHF
ACRO365770010 ACRO365770050 ACRO365770250
Dodecan (Isomerengemisch)
Dodecan (Isomerengemisch)
Formel: C₁₂H₂₆
MW: 170,34 g/mol
Siedepunkt: 170…195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0.751 g/cm³
Flash-Pt: 44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-Nummer: 13475-82-6
EINECS: 297-629-8
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 746 to 756 kg/m3
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm