1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
269330010
269330050
269330250
ACRO269330010EA
73.3
CHF
ACRO269330010
ACRO269330050
ACRO269330250
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formel:
C₁₀H₂₄N₄ Melting Pt: 185…188 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005105 CAS-Nummer: 295-37-4 EINECS: 206-039-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |