2,5-Dibromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
A19418.06 A19418.14
A19418.06EA 54.9 CHF
A19418.06 A19418.14
2,5-Dibromtoluol ≥98%
2,5-Dibromtoluol
Purity: 98% CAS No.: 615-59-8 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Odour: Aromatic Melting Point: 5-6° Boiling Point: 106-108°/10mm Beilstein Reference: 1859123 MDL No.: MFCD00000090
Formel: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 5…6 °C
Dichte: 1.813
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000090
CAS-Nummer: 615-59-8
EINECS: 210-437-0