4-Pentinylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyms:
5-Phenyl-1-pentyne
L11608.06
L11608.14
AB179287.0005
L11608.06EA
155
CHF
L11608.06
L11608.14
ABCRAB179287.0005
4-Pentinylbenzol ≥98%
4-Pentinylbenzol
Purity: 98+%
CAS No.: 1823-14-9
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 94°/50mm
Beilstein Reference: 2074729
MDL No.: MFCD00039813
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH MW: 144,22 g/mol Siedepunkt: 94 °C (50 mmHg) Dichte: 0.950 Flash-Pt: 85 °C (185 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039813 CAS-Nummer: 1823-14-9 EINECS: 217-352-8 |