1-Phenyl-1-propin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14272.06
A14272.09
A14272.06EA
151
CHF
A14272.06
A14272.09
1-Phenyl-1-propin ≥98%
1-Phenyl-1-propin
Purity: 98%
CAS No.: 673-32-5
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5640
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 1071474
MDL No.: MFCD00009272
Formel:
C₆H₅CCCH₃ Siedepunkt: 183…185 °C Dichte: 0,933 Flash-Pt: 62 °C (143 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009272 CAS-Nummer: 673-32-5 EINECS: 211-607-7 |