1-Pentinylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Phenyl-1-pentyne
B20857.14
B20857.06
B20857.14EA
193
CHF
B20857.14
B20857.06
1-Pentinylbenzol ≥98%
1-Pentinylbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 4250-81-1
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5413
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1853156
MDL No.: MFCD00039959
Formel:
C₆H₅CC(CH₂)₂CH₃ MW: 144,22 g/mol Siedepunkt: 213…215 °C Dichte: 0.906 |
MDL Number:
MFCD00039959 CAS-Nummer: 4250-81-1 EINECS: 224-211-4 |