Kugelförmige Verbindungen, Kugeln, poliert, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286323608 286325206 286326408 286328006 286329808 286322003
SCOT286323608EA 308 CHF
SCOT286323608 SCOT286325206 SCOT286326408 SCOT286328006 SCOT286329808 SCOT286322003
Kugelförmige Verbindungen, Kugeln, poliert, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kugelflanschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Ungeschliffen, für Glasmanipulatoren.