Tisch-Densitometer
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
DEN-1 DEN-1B
614-0234EA 1240 CHF
614-0234 614-0235
Tisch-Densitometer
Dichtemessgeräte
Densitometer für die Trübung von Zellsuspensionen.
  • Batteriebetriebenes Modell, ideal für entlegene Bereiche
  • Werksseitig kalibriert - Erhaltung der Kalibrierung auch ohne Stromversorgung
  • Kann vom Benutzer mit handelsüblichen Standards oder mit im Labor vorbereiteten Zellsuspensionen kalibriert werden
Für biowissenschaftliche Anwendungen auf dem Labortisch oder in Kühlräumen, Brutschränken und Arbeitsstationen geeignet.
Lieferumfang: Mit einem D16-Adapter für Röhrchen mit Ø 16 mm geliefert.