Klemmen, drei Finger, mit Schaft
Lieferant: BOCHEM
5627 5626
BOCH5627EA 61.3 CHF
BOCH5627 BOCH5626
Klemmen, drei Finger, mit Schaft
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Mit Chrom beschichtete Klemmen mit drei Fingern und PVC-beschichteten Fingern. Spannweite mit zwei einstellbaren Schrauben unabhängig justierbar.