Tauchbombe Target
Lieferant: Bürkle
BURK5365-6000EA 771 CHF
BURK5365-6000
Tauchbombe Target
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Mit diesem Tauchzylinder können Sie Flüssigkeitsproben präzise entnehmen. Wenn der Zielwert erreicht ist, öffnen Sie den Deckel und gießen die Probe aus.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
  • Entlüftungssenkschlauch
  • Ventil und Seilspule