Sicherheits-Gasbrenner, mit Nadelventil
Lieferant: BOCHEM
7410S 7400S
451-1401EA 457 CHF
451-1401 BOCH7400S
Sicherheits-Gasbrenner, mit Nadelventil
Heizgeräte Gasbrenner
Sicherheits-Gasbrenner mit Nadelventil und einer rutschfesten Gummibeschichtung unter der Basis
  • Thermosicherheitselement
  • Zündflamme
  • Luftregulierung
  • Max. 1300 °C