Bunsenbrenner
Lieferant: BOCHEM
7000 7010
451-0179EA 189 CHF
451-0179 BOCH7010
Bunsenbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Diese für Gasbrenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
  • Mit Luftregulierung
  • Zündflamme