Universalschere mit Kunststoffgriff
Lieferant: Bochem
BOCH4151EA 17.3 CHF
BOCH4151
Universalschere mit Kunststoffgriff
Scheren
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round