Phenol ≥99%, einzelne Kristalle, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Carbolsäure Hydroxybenzol Phenylalkohol
20598.465EA 1430 CHF
20598.465
Phenol ≥99%, einzelne Kristalle, GPR RECTAPUR®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Congealing temperature Min. 39.5 °C
Evaporation residue Max. 0.025 %