Phenol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: CarbolsäureHydroxybenzolPhenylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
35952-1GEA 104 CHF
35952-1G
Phenol, Supelco®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40,8 °C
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390