2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13605.18
A13605.30
A13605.18EA
67.3
CHF
A13605.18
A13605.30
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure ≥98%
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 85-54-1
Molecular Formula: C14H8ClNO5
Formula Weight: 305.68
Melting Point: 198-201°
MDL No.: MFCD00007082
Formel:
C₁₄H₈ClNO₅ MW: 305,67 g/mol Melting Pt: 198…201 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007082 CAS-Nummer: 85-54-1 EINECS: 201-613-8 |