3-Brom-3-buten-1-ol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
368210100 368210500
ACRO368210100EA 301 CHF
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Brom-3-buten-1-ol 97+%
3-Brom-3-buten-1-ol
Formel: C₄H₇BrO
Siedepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,522 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154041
CAS-Nummer: 76334-36-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %