Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyms:
Carbolsäure
Unter Stickstoff abgepackt
4056-00EA
194
CHF
4056-00
4056-01
4056-02
Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®
Phenol
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.
Formel:
C₆H₅OH MW: 94,11 g/mol Siedepunkt: 181,8 °C (1013 hPa) Melting Pt: 40,8 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 81 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₆H₅OH) | ≥ 99 % |
Melting Point | 39 - 41 °C |
Appearance | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
pH (saturated) | 4.5 - 6.0 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤ 0.4 % |
Packaged under Nitrogen. |