4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
L12346.03
L12346.MD
L12346.06
L12346.03EA
78
CHF
L12346.03
L12346.MD
L12346.06
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 654-70-6
Molecular Formula: C8H5F3N2
Formula Weight: 186.14
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 3278074
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042155
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,14 g/mol Melting Pt: 136…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042155 CAS-Nummer: 654-70-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |