3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
475989-1 475989-10
475989-1EA 216 CHF
475989-1 475989-10
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011964
CAS-Nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5