3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE14706101-5GEA 0 CHF
MOLE14706101-5G
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011964
CAS-Nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5