β-Jonon (synthetisch) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
|
Synonyms:
(E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
297130050
297131000
297135000
ACRO297130050EA
23.6
CHF
ACRO297130050
ACRO297131000
ACRO297135000
β-Jonon (synthetisch) 96%
β-Jonon
Formel:
C₁₃H₂₀O Flash-Pt: 122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001549 CAS-Nummer: 14901-07-6 EINECS: 201-224-3 UN: 3082 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (25°C) 0.941 to 0.947 |