Dimethylbrommalonat 90% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
305190050 305190250
ACRO305190050EA 28.7 CHF
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethylbrommalonat 90% tech.
Dimethylbrommalonat
Formel: C₅H₇BrO₄
Siedepunkt: 105…108 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.6 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025865
CAS-Nummer: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %