(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACEF-1640.0005EA
113
CHF
BACEF-1640.0005
BACE4001783.0025
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00066443 CAS-Nummer: 17407-55-5 |