2-Fluorbenzothiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19316.03
L19316.06
L19316.MD
L19316.03EA
157
CHF
L19316.03
L19316.06
L19316.MD
2-Fluorbenzothiazol ≥99%
2-Fluorobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 1123-98-4
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Refractive Index: 1.5830
Odour: Characteristic
Boiling Point: 97-98°/16mm
Beilstein Reference: 971503
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00047254
Formel:
C₇H₄FNS MW: 153,18 g/mol Siedepunkt: 97…98 °C (16 mmHg) Dichte: 1.330 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047254 CAS-Nummer: 1123-98-4 EINECS: 214-384-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |