Serotonin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE29525281-1GEA 0 CHF
MOLE29525281-1G
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
MDL Number: MFCD00012686
CAS-Nummer: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III