3-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 3-Indolyl Acetate, Indoxyl acetate, 3-Indoxyl acetate, 3-Indolyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20706.0001 8.20706.0005
8.20706.0001EA 94.3 CHF
8.20706.0001 8.20706.0005
3-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
3-Acetoxyindol
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
MDL Number: MFCD00014561
CAS-Nummer: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 175.19 g/mol
Synonyms Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
Hill Formula C10H9NO2