6-Chloroxindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-2-oxindole
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 41.4 CHF
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Chloroxindol ≥98%
6-Chloroxindol
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Melting Pt: 195…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209962
CAS-Nummer: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5