5-Chloroxindol 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Chloro-2-oxindole
A19210.06
A19210.14
A19210.06EA
311
CHF
A19210.06
A19210.14
5-Chloroxindol 98
5-Chloroxindol
Purity: 98%
CAS No.: 17630-75-0
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Melting Point: 196-200°
MDL No.: MFCD00191927
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167.59 g/mol Melting Pt: 196…200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191927 CAS-Nummer: 17630-75-0 EINECS: 412-200-9 |