5-Bromoxindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
H50573.03 H50573.06
H50573.03EA 169 CHF
H50573.03 H50573.06
5-Bromoxindol ≥98%
5-Bromoxindol
Purity: 98% CAS No.: 20870-78-4 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 MDL No.: MFCD00456998
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212.05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456998
CAS-Nummer: 20870-78-4