1-Brom-3-methyl-2-buten ≥90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilization:
Stabilised with silver
A13388.09
A13388.18
A13388.30
A13388.09EA
111
CHF
A13388.09
A13388.18
A13388.30
1-Brom-3-methyl-2-buten ≥90% stabilisiert
1-Brom-3-methyl-2-buten
Stabilized with silver
Purity: 90+%
CAS No.: 870-63-3
Molecular Formula: C5H9Br
Formula Weight: 149.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4895
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1420778
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000242
Formel:
C₅H₉Br MW: 149,03 g/mol Siedepunkt: 135 °C Dichte: 1.281 Flash-Pt: 32 °C (90 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000242 CAS-Nummer: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8,II |