Geraniol
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
4988.1 4988.2
ROTH4988.1EA 25.1 CHF
ROTH4988.1 ROTH4988.2
Geraniol
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
MDL Number: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1