Geraniol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
EHERC14010000EA
77.5
CHF
EHERC14010000
Geraniol
Geraniol
Formel:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002917 CAS-Nummer: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |