Nerol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 31.5 CHF
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063204
CAS-Nummer: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %