3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 88.4 CHF
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₄
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 146…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008389
CAS-Nummer: 642-71-7
EINECS: 211-387-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %