o-Dianisidin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms:
3,3'-Dimethoxybenzidin
EHERC12721000EA
121
CHF
EHERC12721000
o-Dianisidin
o-Dianisidin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₂ MW: 244,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008372 CAS-Nummer: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 |