3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
401935000 401930025
ACRO401935000EA 151 CHF
ACRO401935000 ACRO401930025
3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid 97+%
3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid
Formel: C₁₇H₆O₇
MW: 322.23 g/mol
Melting Pt: 219…226 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005923
CAS-Nummer: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 229 °C
Free acid ≤2.2 %
Titration by coupling ≥97.0 %