Mycophenolsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM10127541EA 0 CHF
MOLEM10127541
Mycophenolsäure
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
MW: 320,34 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3